4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952608-100MG OR952608-1G OR952608-250MG
APOSOR952608-100MGEA 174 CHF
APOSOR952608-100MG APOSOR952608-1G APOSOR952608-250MG
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline 95%
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline
Formel: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,214 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18375273
CAS-Nummer: 89250-15-7