7-Chloro-2-quinoxalinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952590-1G OR952590-250MG OR952590-5G
APOSOR952590-1GEA 323 CHF
APOSOR952590-1G APOSOR952590-250MG APOSOR952590-5G
7-Chloro-2-quinoxalinone 95%
7-Chloro-2-quinoxalinone
Formel: C₈H₅ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800423
CAS-Nummer: 59489-30-4