7-Chloro-1H-quinazoline-2,4-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
OR952587-5G
APOSOR952587-5GEA 144 CHF
APOSOR952587-5G
7-Chloro-1H-quinazoline-2,4-dione 95%
7-Chloro-1H-quinazoline-2,4-dione
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,591 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00563867
CAS-Nummer: 13165-35-0