7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952586-1G
OR952586-250MG
APOSOR952586-1GEA
436
CHF
APOSOR952586-1G
APOSOR952586-250MG
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆ClNO₂ MW: 195.602 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07369968 CAS-Nummer: 86153-24-4 |