Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952508-1G
OR952508-25G
OR952508-5G
APOSOR952508-1GEA
149
CHF
APOSOR952508-1G
APOSOR952508-25G
APOSOR952508-5G
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203809 CAS-Nummer: 70347-04-5 |