6-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952470-1G
OR952470-250MG
APOSOR952470-1GEA
836
CHF
APOSOR952470-1G
APOSOR952470-250MG
6-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
6-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formel:
C₇H₁₀O₂ MW: 126,153 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17926441 CAS-Nummer: 21889-89-4 |