N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952455-1G
OR952455-5G
APOSOR952455-1GEA
215
CHF
APOSOR952455-1G
APOSOR952455-5G
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine
Formel:
C₈H₉N₃O₂ MW: 179,176 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11184481 CAS-Nummer: 380605-28-7 |