(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(2S,4R)-tert-Butyl 2-cyano-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR952355-1G
OR952355-25G
OR952355-5G
APOSOR952355-1GEA
66.2
CHF
APOSOR952355-1G
APOSOR952355-25G
APOSOR952355-5G
(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine 98%
(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₃ MW: 212,246 g/mol Melting Pt: 90…110 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09863132 CAS-Nummer: 483366-12-7 |