6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952326-1G
OR952326-250MG
APOSOR952326-1GEA
905
CHF
APOSOR952326-1G
APOSOR952326-250MG
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone 95%
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O MW: 178,231 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11520598 CAS-Nummer: 105537-90-4 |