Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952290-25G
APOSOR952290-25GEA
149
CHF
APOSOR952290-25G
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,177 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05662506 CAS-Nummer: 41110-34-3 |