1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952242-1G
OR952242-250MG
OR952242-5G
APOSOR952242-1GEA
108
CHF
APOSOR952242-1G
APOSOR952242-250MG
APOSOR952242-5G
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene
Formel:
C₁₁H₁₆O MW: 164.244 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15527519 CAS-Nummer: 33733-83-4 |