2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952219-1G
OR952219-250MG
APOSOR952219-1GEA
967
CHF
APOSOR952219-1G
APOSOR952219-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetonitrile 95%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetonitrile
Formel:
C₅H₅N₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08436151 CAS-Nummer: 135237-01-3 |