Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952193-1G
OR952193-250MG
APOSOR952193-1GEA
328
CHF
APOSOR952193-1G
APOSOR952193-250MG
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate 95%
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12828686 CAS-Nummer: 1445-55-2 |