2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952170-1G OR952170-5G
APOSOR952170-1GEA 129 CHF
APOSOR952170-1G APOSOR952170-5G
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₆Cl₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025218
CAS-Nummer: 89894-44-0