2-Chloro-1-(4-ethylphenyl)-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952123-1G OR952123-5G
APOSOR952123-1GEA 244 CHF
APOSOR952123-1G APOSOR952123-5G
2-Chloro-1-(4-ethylphenyl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(4-ethylphenyl)-ethanone
Formel: C₁₀H₁₁ClO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03964194
CAS-Nummer: 50690-09-0