Methyl (4-cyanophenoxy)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952046-1G OR952046-25G OR952046-5G
APOSOR952046-1GEA 29.3 CHF
APOSOR952046-1G APOSOR952046-25G APOSOR952046-5G
Methyl (4-cyanophenoxy)acetate 98%
Methyl (4-cyanophenoxy)acetate
Formel: C₁₀H₉NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05855148
CAS-Nummer: 272792-14-0