5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxymethyl-5-methyl-2-phenylimidazole
OR951906-1G
APOSOR951906-1GEA 88.9 CHF
APOSOR951906-1G
5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol 97%
5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047016
CAS-Nummer: 13682-32-1