(4-Butylphenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951889-1G OR951889-250MG OR951889-5G
APOSOR951889-1GEA 257 CHF
APOSOR951889-1G APOSOR951889-250MG APOSOR951889-5G
(4-Butylphenyl)acetic acid 98%
(4-Butylphenyl)acetic acid
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MDL Number: MFCD00982001
CAS-Nummer: 14377-19-6