5-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951845-1G
OR951845-250MG
APOSOR951845-1GEA
541
CHF
APOSOR951845-1G
APOSOR951845-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine 96%
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel:
C₆H₄ClN₃ MW: 153,569 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13193447 CAS-Nummer: 63744-41-2 |