4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951730-1G OR951730-250MG
APOSOR951730-1GEA 1040 CHF
APOSOR951730-1G APOSOR951730-250MG
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂O
MW: 170,167 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787027
CAS-Nummer: 2305-70-6