Methyl 1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR951706-1G OR951706-250MG
APOSOR951706-1GEA 29.3 CHF
APOSOR951706-1G APOSOR951706-250MG
Methyl 1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Methyl 1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formel: C₄H₅N₃O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12912989
CAS-Nummer: 4967-77-5