4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951675-100MG OR951675-1G OR951675-250MG
APOSOR951675-100MGEA 174 CHF
APOSOR951675-100MG APOSOR951675-1G APOSOR951675-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine 95%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine
Formel: C₈H₁₃N₃S
MW: 183.274 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00490015
CAS-Nummer: 17386-09-3