3-Methyl-2-oxo-butanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-2-oxobutanoic acid
OR951671-1G
APOSOR951671-1GEA 87 CHF
APOSOR951671-1G
3-Methyl-2-oxo-butanoic acid 95%
3-Methyl-2-oxo-butanoic acid
Formel: C₅H₈O₃
MW: 116,115 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040427
CAS-Nummer: 759-05-7