7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951668-100MG
OR951668-1G
OR951668-250MG
APOSOR951668-100MGEA
193
CHF
APOSOR951668-100MG
APOSOR951668-1G
APOSOR951668-250MG
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carbonitrile 95%
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carbonitrile
Formel:
C₇H₄N₄ MW: 144,133 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17015948 CAS-Nummer: 1005206-16-5 |