5-(Methylamino)nicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951641-1G OR951641-250MG
APOSOR951641-1GEA 374 CHF
APOSOR951641-1G APOSOR951641-250MG
5-(Methylamino)nicotinic acid 95%
5-(Methylamino)nicotinic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04971939
CAS-Nummer: 91702-88-4