4-Chloro-3-methylquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951626-1G OR951626-250MG
APOSOR951626-1GEA 108 CHF
APOSOR951626-1G APOSOR951626-250MG
4-Chloro-3-methylquinoline 95%
4-Chloro-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264040
CAS-Nummer: 63136-60-7