1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951602-1G
OR951602-250MG
APOSOR951602-1GEA
291
CHF
APOSOR951602-1G
APOSOR951602-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde
Formel:
C₈H₆N₂O MW: 146,146 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10697530 CAS-Nummer: 130473-26-6 |