1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951600-1G
OR951600-250MG
APOSOR951600-1GEA
166
CHF
APOSOR951600-1G
APOSOR951600-250MG
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06655358 CAS-Nummer: 135417-65-1 |