6-Methoxy-3-pyridineacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxy-3-pyridineacetic Acid
OR951528-1G OR951528-5G
APOSOR951528-1GEA 69.6 CHF
APOSOR951528-1G APOSOR951528-5G
6-Methoxy-3-pyridineacetic acid 98%
6-Methoxy-3-pyridineacetic acid
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167.162 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09924951
CAS-Nummer: 902130-87-4