4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951509-1G OR951509-250MG
APOSOR951509-1GEA 497 CHF
APOSOR951509-1G APOSOR951509-250MG
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07186282
CAS-Nummer: 164648-76-4