5,6,7,8-Tetrahydroquinazolin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951480-1G
APOSOR951480-1GEA
90.5
CHF
APOSOR951480-1G
5,6,7,8-Tetrahydroquinazolin-2-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroquinazolin-2-amine
Formel:
C₈H₁₁N₃ MW: 149,193 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08060043 CAS-Nummer: 2305-85-3 |