Methyl 7-aminoheptanoate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR951446-25G
OR951446-100G
APOSOR951446-25GEA
76.6
CHF
APOSOR951446-25G
APOSOR951446-100G
Methyl 7-aminoheptanoate hydrochloride 98%
Methyl 7-aminoheptanoate hydrochloride
Formel:
C₈H₁₇NO₂·ClH MW: 195.687 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09029389 CAS-Nummer: 17994-94-4 |