6-Phenylazaperhydroine-2,4-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951412-1G OR951412-250MG
APOSOR951412-1GEA 522 CHF
APOSOR951412-1G APOSOR951412-250MG
6-Phenylazaperhydroine-2,4-dione 95%
6-Phenylazaperhydroine-2,4-dione
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568157
CAS-Nummer: 118264-04-3