2-Allyl-4-methoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951404-1G OR951404-250MG
APOSOR951404-1GEA 522 CHF
APOSOR951404-1G APOSOR951404-250MG
2-Allyl-4-methoxyphenol 95%
2-Allyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00996134
CAS-Nummer: 584-82-7