4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951389-1G OR951389-250MG
APOSOR951389-1GEA 257 CHF
APOSOR951389-1G APOSOR951389-250MG
4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
4-(4-Piperidyl)-1-butanol
Formel: C₉H₁₉NO
MW: 157,253 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02178381
CAS-Nummer: 57614-92-3