Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951320-100G OR951320-25G
APOSOR951320-100GEA 284 CHF
APOSOR951320-100G APOSOR951320-25G
Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10565654
CAS-Nummer: 78515-16-9