3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951278-1G OR951278-250MG
APOSOR951278-1GEA 436 CHF
APOSOR951278-1G APOSOR951278-250MG
3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine 95%
3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine
Formel: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,247 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12153903
CAS-Nummer: 825647-69-6