(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR951255-1G
OR951255-25G
OR951255-5G
APOSOR951255-1GEA
0
CHF
APOSOR951255-1G
APOSOR951255-25G
APOSOR951255-5G
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11656778 CAS-Nummer: 78397-14-5 |