3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951200-1G
OR951200-5G
APOSOR951200-1GEA
279
CHF
APOSOR951200-1G
APOSOR951200-5G
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O MW: 176,215 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07355824 CAS-Nummer: 871673-24-4 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)