3-Methanesulphonyl-phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951080-1G OR951080-250MG
APOSOR951080-1GEA 696 CHF
APOSOR951080-1G APOSOR951080-250MG
3-Methanesulphonyl-phenol 97%
3-Methanesulphonyl-phenol
Formel: C₇H₈O₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11839805
CAS-Nummer: 14763-61-2