1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR951039-1G OR951039-25G OR951039-5G
APOSOR951039-1GEA 68 CHF
APOSOR951039-1G APOSOR951039-25G APOSOR951039-5G
1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
1-(2-Methylphenyl)ethanamine
Formel: C₉H₁₃N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05215232
CAS-Nummer: 42142-17-6