Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951032-1G OR951032-25G OR951032-5G
APOSOR951032-1GEA 193 CHF
APOSOR951032-1G APOSOR951032-25G APOSOR951032-5G
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride
Formel: C₈H₉NO₂·ClH
MW: 187.624 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236622
CAS-Nummer: 70199-68-7
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable