4-Chlorobenzoylformic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoacetic acid
OR951002-1G
OR951002-250MG
APOSOR951002-1GEA
602
CHF
APOSOR951002-1G
APOSOR951002-250MG
4-Chlorobenzoylformic acid 95%
4-Chlorobenzoylformic acid
Formel:
C₈H₅ClO₃ MW: 184.577 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02656397 CAS-Nummer: 7099-88-9 |