1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9510-1G
OR9510-5G
APOSOR9510-1GEA
76.6
CHF
APOSOR9510-1G
APOSOR9510-5G
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Formel:
C₈H₁₀O₄S₂ MW: 234,293 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08543442 CAS-Nummer: 22821-85-8 |