5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950985-1G
OR950985-250MG
APOSOR950985-1GEA
905
CHF
APOSOR950985-1G
APOSOR950985-250MG
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde 95%
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₁NO MW: 197,233 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410229 CAS-Nummer: 229008-16-6 |