Isopropyl cyclopropanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950828-1G OR950828-5G
APOSOR950828-1GEA 42.9 CHF
APOSOR950828-1G APOSOR950828-5G
Isopropyl cyclopropanesulphonate 95%
Isopropyl cyclopropanesulphonate
Formel: C₆H₁₂O₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21606956
CAS-Nummer: 146475-51-6