3-Methylisonicotinamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950771-1G
OR950771-250MG
APOSOR950771-1GEA
248
CHF
APOSOR950771-1G
APOSOR950771-250MG
3-Methylisonicotinamide 95%
3-Methylisonicotinamide
Formel:
C₇H₈N₂O MW: 136,151 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03411690 CAS-Nummer: 251101-36-7 |