3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-6-methyl-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7(6H)-one
OR950728-1G
OR950728-250MG
APOSOR950728-1GEA
958
CHF
APOSOR950728-1G
APOSOR950728-250MG
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one
Formel:
C₈H₇BrN₂O MW: 227,058 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20229834 CAS-Nummer: 1254319-55-5 |