Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950665-1G
OR950665-250MG
APOSOR950665-1GEA
819
CHF
APOSOR950665-1G
APOSOR950665-250MG
Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Ethyl 2-formylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09743805 CAS-Nummer: 34046-43-0 |