2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950569-1G OR950569-250MG
APOSOR950569-1GEA 154 CHF
APOSOR950569-1G APOSOR950569-250MG
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10696880
CAS-Nummer: 35490-90-5